Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättade nonwoven-servetter, kvartsveck
BIOPHARMA
Produktkod. 17204523 Handla allt Contec Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet
17204523 Icke-steril
17214523 Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17204523 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PSLPP7030BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8260.00 SEK
    7294.95 SEK / Paket med 750
    Save 965.05 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Använd dessa våtservetter för att rengöra arbetsbänkar med laminärt flöde, renrumsyta och utrustning. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes har uppgiftsspecifik mättnadsnivå för det lösningsmedel eller desinfektionsmedel som krävs för att utföra jobbet.
  • Torka av substrat designat för applikationen
  • Kompatibel med ISO Klass 5 (FED-STD-209E Klass 100/M3.5) miljöer
  • Idealisk för att torka av föremål innan de passerar igenom
  • Tillverkad av smältblåst polypropen eller cellulosa/polyester
  • Effektivt och bekvämt för borttorkning av processverktyg och annan utrustning
  • Välj spunlaced 100 % polyestertorkar för förbättrad renhet, smältblåsta polypropenservetter för förbättrad hållbarhet, eller ekonomiska hydroentangled polyester/cellulosatorkare
  • Lösningsmedelsblandningen uppfyller SEMI-specifikationerna för metaller och föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsservetter
Längd (engelska) 17 tum
Längd (metrisk) 43 cm
Bredd (engelska) 16 tum
Bredd (metrisk) 40.6 cm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5, godkänd för överensstämmelse med kraven i EU:s biocidförordning (BPR )
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 43 x 41 cm (17 x 16 tum)
För användning med (applikation) För invändiga ytor av processverktyg, ytbehandling, tillverkningsprocesser
För användning med (utrustning) Processverktyg och annan utrustning
Förpackningsmängd 50 våtservetter/påse
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA/30% DI-vatten