Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättade nonwoven-servetter, kvartsveck
BIOPHARMA
Produktkod. p-9514001 Handla allt Contec Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 17204523
Brand: Contec™ PSLPP7030BPR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa våtservetter för att rengöra arbetsbänkar med laminärt flöde, renrumsyta och utrustning. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes har uppgiftsspecifik mättnadsnivå för det lösningsmedel eller desinfektionsmedel som krävs för att utföra jobbet.
  • Torka av substrat designat för applikationen
  • Kompatibel med ISO Klass 5 (FED-STD-209E Klass 100/M3.5) miljöer
  • Idealisk för att torka av föremål innan de passerar igenom
  • Tillverkad av smältblåst polypropen eller cellulosa/polyester
  • Effektivt och bekvämt för borttorkning av processverktyg och annan utrustning
  • Välj spunlaced 100 % polyestertorkar för förbättrad renhet, smältblåsta polypropenservetter för förbättrad hållbarhet, eller ekonomiska hydroentangled polyester/cellulosatorkare
  • Lösningsmedelsblandningen uppfyller SEMI-specifikationerna för metaller och föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsservetter
Längd (engelska) 17 tum
Längd (metrisk) 43 cm
Bredd (engelska) 16 tum
Bredd (metrisk) 40.6 cm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5, godkänd för överensstämmelse med kraven i EU:s biocidförordning (BPR )
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 43 x 41 cm (17 x 16 tum)
För användning med (applikation) För invändiga ytor av processverktyg, ytbehandling, tillverkningsprocesser
För användning med (utrustning) Processverktyg och annan utrustning
Förpackningsmängd 50 våtservetter/påse
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA/30% DI-vatten
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.