Läs mer
Contec™ PROSAT™ PS-911 förmättade smältblåsta polypropenservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 17264513 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 28 cm (9 x 11 tum)
Produktkod. Mått (L x B)
17264513 23 x 28 cm (9 x 11 tum)
1 options
Produktkod. 17264513 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PS911BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6946.73 SEK
    5727.86 SEK / Paket med 1500
    Save 1218.87 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
PROSAT™ våtservetter är en effektiv, effektiv och bekväm metod för att rengöra processverktyg och annan utrustning. PROSAT våtservetter är också idealiska för att torka av föremål innan de passerar igenom.
  • Förmättad med IPA- och DI-vattenblandningar i platta, återförslutbara påsar individuellt lotnummererade för spårbarhet
  • Dessa specialdesignade påsar bevarar renlighet och lösningsmedelsmättnadsnivåer
  • Lösningsmedelsblandningen uppfyller SEMI-specifikationerna för metaller och föroreningar
  • ISO Klass 5 kompatibel
  • 30 våtservetter/påse, 50 påsar/fodral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 28 cm
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5, SEMI för metaller/föroreningar
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 23 x 28 cm (9 x 11 tum)
För användning med (applikation) Idealisk för rutinrengöring och avtorkning av instrument och utrustning
För användning med (utrustning) Processverktyg och annan utrustning
Förpackningsmängd 30 Pk., 50 Pk./Cs.
Mättnadslösning 70% IPA/30% DI-vatten
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol