Läs mer
Contec™ PROSAT™ QuickTask Mopp - Förmättad med 70% IPA, 30% DI-vatten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17800194 Handla allt Contec Produkter
Change view
Modell:
PSTA0021
PSTA0022, bestrålad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Sterilitet
17800194 PSTA0022, bestrålad Sterila
17810194 PSTA0021 Icke-steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17800194 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PSTA0022BPR
Moppar förmättade med USP Kvalitets-IPA ger konsekvens mellan operatörerna och eliminerar behovet av att ta med extra rengöringslösning och separata moppar och hinkar i ett rum. Förmättade moppar möjliggör målinriktad applicering av IPA på ytor. De eliminerar risken för spill av brandfarlig vätska och minskar IPA-användning och VOC.
De PROSAT™ QuickTask™ moppsystem ger ett konsekvent och bekvämt alternativ när du använder IPA för att rengöra eller ta bort rester. Varje mopp är förmättad med en konsekvent mängd på 70 % USP kvalitet isopropylalkohol, vilket eliminerar behovet av ytterligare tillbehör som skopsystem eller vridmaskiner. Dessa moppar är förpackade i en bekväm påse som är lätt att riva. Systemet har en yta av 100 % polyester och genererar låga nivåer av partiklar och fibrer. Använder denna moppen med QuickTask™ ram och QuickConnect™ handtaget gör det till ett ergonomiskt alternativ till handtorkning med IPA förmättade våtservetter. Detta system är idealiskt för sköljning efter applicering av desinfektionsmedel på tak, väggar och golv, eller för att ta bort intorkade rester från ytor. De PROSAT QuickTask™ moppsystem finns tillgängligt bestrålat för användning i renrum av klass B till D.
IPA förmättad QuickTask™ mopp
  • 100 % 2-lagers polyesterklädda mopphuvuden släpper ut låga nivåer av partiklar och fibrer
  • Finns bestrålad, vilket gör den idealisk för användning i renrum av klass B
  • Förpackningen är en bekväm påse som är lätt att riva
  • Litet antal moppar per förpackning begränsar överflödigt avfall, vilket gör den idealisk för mindre miljöer
Förpackning:
Förpackad i ytterpåsar av polyeten för att förenkla produktöverföring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mopp
Modell PSTA0022, bestrålad
Längd (engelska) 16 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 41 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bredd (metrisk) 13 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Disponibel Engångsbruk
Färgkodad Nej
Material Polyester
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Contec IPA Wipes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol