Läs mer
Contec™ PROSAT ReFIBE Wipes
Produktkod. 17817244 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm)
9 x 9 tum.
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Sterilitet
17817244 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum) Icke-steril
17846693 9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm) Icke-steril
17836693 9 x 9 tum. Sterila
17856693 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm) Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17817244 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PSRF1212BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5815.00 SEK
    5135.00 SEK / Paket med 400
    Save 680.00 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Förmättade våtservetter tillverkade av 100 % återvunnen stickad polyester renrumsservetter.
  • 100 % stickad tvättad återvunnen polyester ger låga halter av partiklar och fibrer
  • Nötnings- och kemikaliebeständig
  • Mjuk texturerad våtservett som rengör ytor utan att repa dem
  • Tillverkad av 100 % återvunnen plast avleder plast från hav och deponier
  • Hjälper organisationen att minska sin miljöpåverkan och uppfylla sina hållbarhetsmål
  • Förmättade våtservetter minskar användningen av lösningsmedel och VOC-utsläpp
  • Säkerställer konsekvent mättnad av varje torkduk oberoende av operatören
  • Återställbar påse bibehåller mättnadsnivåer under hela användningen och gör det enkelt att ta bort torkduken
  • Laserskurna förseglade kanter förseglar fibrer vid våtservetters kant vilket minskar utsläpp
  • Validerad steril till en SAL på 10 -6 lämplig för användning i renrum av högsta kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torkar
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 300 mm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 124 gsm
Konstruktion Interlock Knit, No-run
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X400  Wipes Prosat ReFIBE 70%/30% IPA/DI
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol