Läs mer
Contec PROSAT ReFIBE Wipes
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm)
9 x 9 tum.
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Description
- 100 % stickad tvättad återvunnen polyester ger låga halter av partiklar och fibrer
- Nötnings- och kemikaliebeständig
- Mjuk texturerad våtservett som rengör ytor utan att repa dem
- Tillverkad av 100 % återvunnen plast avleder plast från hav och deponier
- Hjälper organisationen att minska sin miljöpåverkan och uppfylla sina hållbarhetsmål
- Förmättade våtservetter minskar användningen av lösningsmedel och VOC-utsläpp
- Säkerställer konsekvent mättnad av varje torkduk oberoende av operatören
- Återställbar påse bibehåller mättnadsnivåer under hela användningen och gör det enkelt att ta bort torkduken
- Laserskurna förseglade kanter förseglar fibrer vid våtservetters kant vilket minskar utsläpp
- Validerad steril till en SAL på 10 -6 lämplig för användning i renrum av högsta kvalitet
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Torkar |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 230 mm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Basvikt | 124 gsm |
| Konstruktion | Interlock stickad, no-run |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Show More |