Läs mer
Contec PROSAT ReFIBE Wipes
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7250479 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm)
9 x 9 tum.
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 17846693
Brand: Contec PSRF99BPR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förmättade våtservetter tillverkade av 100 % återvunnen stickad polyester renrumsservetter.
  • 100 % stickad tvättad återvunnen polyester ger låga halter av partiklar och fibrer
  • Nötnings- och kemikaliebeständig
  • Mjuk texturerad våtservett som rengör ytor utan att repa dem
  • Tillverkad av 100 % återvunnen plast avleder plast från hav och deponier
  • Hjälper organisationen att minska sin miljöpåverkan och uppfylla sina hållbarhetsmål
  • Förmättade våtservetter minskar användningen av lösningsmedel och VOC-utsläpp
  • Säkerställer konsekvent mättnad av varje torkduk oberoende av operatören
  • Återställbar påse bibehåller mättnadsnivåer under hela användningen och gör det enkelt att ta bort torkduken
  • Laserskurna förseglade kanter förseglar fibrer vid våtservetters kant vilket minskar utsläpp
  • Validerad steril till en SAL på 10 -6 lämplig för användning i renrum av högsta kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torkar
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 230 mm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 230 mm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 124 gsm
Konstruktion Interlock stickad, no-run
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm)
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).