Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterila våtservetter med låg endotoxin
BIOPHARMA
Produktkod. 17254533 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
10 våtservetter/påse, trippelpåse
30 våtservetter/påse, dubbelpåsad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd
17254533 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 10 våtservetter/påse, trippelpåse
17264533 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 30 våtservetter/påse, dubbelpåsad
17274533 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 10 våtservetter/påse, trippelpåse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17254533 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PSWE0001BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13660.00 SEK
    9760.40 SEK / Paket med 550
    Save 3899.60 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Tillverkad av 100% stickad polyester Polynit Värmeförsegla och förmättad med en blandning av 70 % IPA och destillerat vatten för injektion (WFI) av högsta kvalitet. PROSAT™ Sterila Low Endotoxin Wipes har låga partiklar och fibrer för idealisk användning i produktkontaktområden. Varje sats av våtservetter har en garanterad endotoxinnivå på mindre än< 1 EU per enhet.
  • PROSAT™ Sterile™ Polynit Heatseal LE Wipes är gjorda av 100 % stickad polyester Polynit Värmeförsegling, förmättad med en blandning av 70 % isopropanol och 30 % vatten för injektion (WFI).
  • Varje parti testas före frisättning och låg endotoxin certifierad till mindre än< 1 EU/torka.
  • Den förseglade kantduken producerar mycket låga halter av partiklar och fibrer och är idealisk för användning på produktkontaktytor.
  • Varje återförslutningsbar påse innehåller ett litet antal våtservetter, vilket eliminerar eventuellt avfall i slutet av en session.
  • Varje påse är individuellt förpackad för enkel ingång i den sterila sviten.
  • Förmättade våtservetter ger många fördelar inklusive lösningsmedelskontroll, minskade flyktiga organiska föreningar (VOC) och ökad processkontroll och repeterbarhet.
  • Den återförslutbara påsen minskar avfallet.
  • PROSAT Steril Polynit Heatseal LE Wipes är validerade sterila och lämpliga för användning i aseptiska sviter och de mest kritiska farmaceutiska renrummen.
Funktioner och fördelar:
  • Rekommenderas för betyg A/B eller ISO Klass 3-8 miljöer - produktkontaktytor
  • 100 % stickat polyestertyg ger mycket låga halter av partiklar och fibrer
  • Laserförseglade kanter minskar fibergenereringen från dukens kant
  • Garanterade endotoxinnivåer av< 1EU/enhet gör dem idealiska för produktkontaktytor
  • Litet antal våtservetter per återförslutningsbar påse för att eliminera spill
  • Litet fotavtryck, hängande påsar tillgängliga, så idealiska för användning i isolator- och RAB-system
  • Förmättad torkduk minskar VOC-utsläpp och användning av lösningsmedel
  • Återförslutningsbar påse bevarar renhet och mättnadsnivåer för lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad renrumsservett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 140 gsm
Konstruktion No-run interlock stickad
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) De flesta kritiska farmaceutiska renrum
Förpackningsmängd 10 våtservetter/påse, trippelpåse
Lager 2-ply
Mättnadslösning 70 % IPA/30 % WFI, USP kvalitet
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC PROSAT STERILE POLYNIT HEATSEAL 70/30 IPA & WFI
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol