Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterila våtservetter med låg endotoxin
BIOPHARMA
Produktkod. 17264533 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
10 våtservetter/påse, trippelpåse
30 våtservetter/påse, dubbelpåsad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd
17264533 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 30 våtservetter/påse, dubbelpåsad
17254533 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 10 våtservetter/påse, trippelpåse
17274533 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 10 våtservetter/påse, trippelpåse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17264533 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PSWE0002BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13145.00 SEK
    11614.70 SEK / Paket med 450
    Save 1530.30 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Tillverkad av 100% stickad polyester Polynit Värmeförsegla och förmättad med en blandning av 70 % IPA och destillerat vatten för injektion (WFI) av högsta kvalitet. PROSAT™ Sterila Low Endotoxin Wipes har låga partiklar och fibrer för idealisk användning i produktkontaktområden. Varje sats av våtservetter har en garanterad endotoxinnivå på mindre än< 1 EU per enhet.
  • PROSAT™ Sterile™ Polynit Heatseal LE Wipes är gjorda av 100 % stickad polyester Polynit Värmeförsegling, förmättad med en blandning av 70 % isopropanol och 30 % vatten för injektion (WFI).
  • Varje parti testas före frisättning och låg endotoxin certifierad till mindre än< 1 EU/torka.
  • Den förseglade kantduken producerar mycket låga halter av partiklar och fibrer och är idealisk för användning på produktkontaktytor.
  • Varje återförslutningsbar påse innehåller ett litet antal våtservetter, vilket eliminerar eventuellt avfall i slutet av en session.
  • Varje påse är individuellt förpackad för enkel ingång i den sterila sviten.
  • Förmättade våtservetter ger många fördelar inklusive lösningsmedelskontroll, minskade flyktiga organiska föreningar (VOC) och ökad processkontroll och repeterbarhet.
  • Den återförslutbara påsen minskar avfallet.
  • PROSAT Steril Polynit Heatseal LE Wipes är validerade sterila och lämpliga för användning i aseptiska sviter och de mest kritiska farmaceutiska renrummen.
Funktioner och fördelar:
  • Rekommenderas för betyg A/B eller ISO Klass 3-8 miljöer - produktkontaktytor
  • 100 % stickat polyestertyg ger mycket låga halter av partiklar och fibrer
  • Laserförseglade kanter minskar fibergenereringen från dukens kant
  • Garanterade endotoxinnivåer av< 1EU/enhet gör dem idealiska för produktkontaktytor
  • Litet antal våtservetter per återförslutningsbar påse för att eliminera spill
  • Litet fotavtryck, hängande påsar tillgängliga, så idealiska för användning i isolator- och RAB-system
  • Förmättad torkduk minskar VOC-utsläpp och användning av lösningsmedel
  • Återförslutningsbar påse bevarar renhet och mättnadsnivåer för lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad renrumsservett
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 140 gsm
Konstruktion No-run interlock stickad
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tum)
För användning med (applikation) De flesta kritiska farmaceutiska renrum
Förpackningsmängd 30 våtservetter/påse, dubbelpåsad
Lager 2-ply
Mättnadslösning 70 % IPA/30 % WFI, USP kvalitet
Sterilitet Sterila