Beskrivning
- PROSAT™ Sterile™ Polynit Heatseal LE Wipes är gjorda av 100 % stickad polyester Polynit Värmeförsegling, förmättad med en blandning av 70 % isopropanol och 30 % vatten för injektion (WFI).
- Varje parti testas före frisättning och låg endotoxin certifierad till mindre än< 1 EU/torka.
- Den förseglade kantduken producerar mycket låga halter av partiklar och fibrer och är idealisk för användning på produktkontaktytor.
- Varje återförslutningsbar påse innehåller ett litet antal våtservetter, vilket eliminerar eventuellt avfall i slutet av en session.
- Varje påse är individuellt förpackad för enkel ingång i den sterila sviten.
- Förmättade våtservetter ger många fördelar inklusive lösningsmedelskontroll, minskade flyktiga organiska föreningar (VOC) och ökad processkontroll och repeterbarhet.
- Den återförslutbara påsen minskar avfallet.
- PROSAT Steril Polynit Heatseal LE Wipes är validerade sterila och lämpliga för användning i aseptiska sviter och de mest kritiska farmaceutiska renrummen.
Funktioner och fördelar:
- Rekommenderas för betyg A/B eller ISO Klass 3-8 miljöer - produktkontaktytor
- 100 % stickat polyestertyg ger mycket låga halter av partiklar och fibrer
- Laserförseglade kanter minskar fibergenereringen från dukens kant
- Garanterade endotoxinnivåer av< 1EU/enhet gör dem idealiska för produktkontaktytor
- Litet antal våtservetter per återförslutningsbar påse för att eliminera spill
- Litet fotavtryck, hängande påsar tillgängliga, så idealiska för användning i isolator- och RAB-system
- Förmättad torkduk minskar VOC-utsläpp och användning av lösningsmedel
- Återförslutningsbar påse bevarar renhet och mättnadsnivåer för lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förmättad renrumsservett |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Basvikt | 140 gsm |
| Konstruktion | No-run interlock stickad |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |