Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterile Meltblown Polypropylene LE Wipes
BIOPHARMA
Produktkod. 17284513 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 28 cm
Produktkod. 17284513
Brand: Contec™ PS911LEBPR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Contec™ PROSAT™ Sterile Meltblown Polypropylene LE Wipes provide a consistent release of solvent to thoroughly remove surface contaminants in critical environments.
  • Suitable for Grade A or ISO Class 5 environments
  • Validated sterile wipe certified to a guaranteed low endotoxin level of <20 EU/wipe so ideal for product contact areas
  • Low in particles and fibres so ideal for a variety of critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pre-saturated Wipe
Material Meltblown Polypropylene
Certifikat och efterlevnad Grade A/B or ISO Class 5 environments
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 23 x 28 cm
Förpackningsmängd 30 Pk., 36 Pk./Cs.
Sterilitet Sterile
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P411-Förvaras vid högst °C/°F.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).