Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterile Meltblown Polypropylene LE Wipes
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 28 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1080
Beskrivning
- Suitable for Grade A or ISO Class 5 environments
- Validated sterile wipe certified to a guaranteed low endotoxin level of <20 EU/wipe so ideal for product contact areas
- Low in particles and fibres so ideal for a variety of critical applications
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pre-saturated Wipe |
| Material | Meltblown Polypropylene |
| Certifikat och efterlevnad | Grade A/B or ISO Class 5 environments |
| Disponibel | Single-use |
| Mått (L x B) | 23 x 28 cm |
| Förpackningsmängd | 30/Pouch, 36 Pouches/Cs. |
| Sterilitet | Sterile |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- contec prosat MBPP with 70% IPA
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol