Beskrivning
- 100% knitted polyester that is laser cut to bond the fibers at the edges of the wipe.
- This creates a very clean nonabrasive edge that allows full utilization of the wipe surface.
- The wipe is chemical resistant and exceptionally low in particles and extractable residue making it ideal for critical cleaning.
- The wipes are laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom.
- These wipes are presaturated with 70% USP grade isopropanol and 30% deionized water, presaturation greatly reduces solvent usage and reduces the VOCs associated with spraying IPA.
- Using presaturated wipes also maximizes process control and improves consistency between operators.
- The wipes are gamma irradiated and validated per AAMI Guidelines to a 10-6 SAL, so can be used in the highest grade life science cleanrooms.
- The wipes are provided in convenient and easy to use peel and reseal pouches.
- The resealable pouch with the option of a small number of wipes per pouch helps reduce waste and control saturation volume and cleanliness.
- Features & Benefits:
- Recommended for Grade A/B or ISO Class 3-8 environments
- Laundered knitted 100% polyester fabric for extremely low levels of particles and fibers
- Heatsealed edges allow full utilization of wipe surface
- Extremely low in particle and fiber generation to prevent contamination
- Small number of wipes per resealable pouch helps eliminates waste
- Presaturated wipe reduces VOC emissions and solvent use
- Resealable pouch preserves cleanliness and solvent saturation levels
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Wipe |
| Längd (engelska) | 9 in. |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 in. |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Färg | White |
| Kanter | Heat-sealed edges |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum |
| För användning med (applikation) | Process tools and other equipment |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X400 Sterile, Polynit Heatseal wipes with 70% IPA /30% DI Water,23 x 23cm, sterile
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol