Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättade nonwoven-servetter
BIOPHARMA
Produktkod. 15647036 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 28 cm (9 x 11 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15647036 23 x 28 cm (9 x 11 tum) Paket med 1500
1 options
Produktkod. 15647036 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PS911ETOH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7053.91 SEK
    5990.30 SEK / Paket med 1500
    Save 1063.61 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Torka av isolatorer, skåp, kåpor och annan renrumsutrustning och verktyg med PROSAT™ Förmättade nonwoven-servetter.
  • Består av 100 % polypropenservetter, mättade med lösning av 70 % denaturerad etanol och 30 % avjoniserat vatten i återförslutningsbar påse
  • Ren, är fri från tillsatser av alla slag och har mycket låg koncentration av natrium
  • Öka lösningsmedelskontrollen och ansvarsskyldigheten och minska VOC-utsläppen
  • Kompatibel med ISO Klass 5 renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 28 cm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Konstruktion Smältblåst nonwoven
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 23 x 28 cm (9 x 11 tum)
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70 % denaturerad etanol/ 30 % DI-vatten
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P411-Förvaras vid högst °C/°F.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, propan-2-ol