Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterila förmättade nonwoven-servetter
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 in.)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.)
23 x 28 cm (9 x 11 tum)
27.9 x 23 cm (11 x 9 in.)
Förpackningsmängd:
20 Pk.
24 Pk.
30 Pk.
40 Packs of 20 Wipes
50 Pk.
Mättnadslösning:
70 % IPA, 30 % DI-vatten
70 % USP-klass IPA, 30 % DI-vatten
70% IPA, 30% DI Water
70% USP Grade IPA, 30% DI Water
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 800
Beskrivning
Torka av isolatorer, skåp, kåpor och annan renrumsutrustning och verktyg. Contec™ PROSAT™ sterila förmättade servetter är idealiska för rengöring efter BD RODAC™ plattprovtagning. Dessa servetter är designade speciellt för sterila miljöer.
- Designad för läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska användningsområden
- Välj spunlaced nonwoven 100 % polyesterservetter för förbättrad renhet, ekonomiska hydroentangled polyester/cellulosa torkdukar eller smältblåsta polypropenservetter för förbättrad hållbarhet
- Bekvämt förmättade med 70/30 blandning av IPA- och DI-vatten av halvledarkvalitet för att minska VOC-utsläpp och farligt avfall
- Alla servetter är steriliserade med gammastrålning till en 10-6 sterilitetsförsäkringsnivå och validerade enligt AAMI ISO 11137 (Metod 1) riktlinjer
- Sterilitetsintyg och bestrålningsintyg ingår
- Miljö: ISO 5-8, grad A/B
- Individuellt lotnumrerade återförslutningsbara påsar med manipuleringssäkra märkningar säkerställer produktens integritet och renhet
Uppfyllande
Validerad steril till en sterilitetsförsäkringsnivå på 10 -6 i enlighet med AAMI/ISO 1137 Metod 1 riktlinjer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pre-saturated Wipe |
| Längd (engelska) | 9 in. |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 in. |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polypropylene |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Class 5-8 |
| Mått (L x B) | 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.) |
| För användning med (applikation) | Ideal for routine cleaning and wipe down of lab tools, instruments and other equipment and designed for sterile environments |
| Förpackningsmängd | 40 Packs of 20 Wipes |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- contec prosat sterile amp delta 70/30 IPA and di water
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol