Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterila förmättade nonwoven-servetter
BIOPHARMA
Produktkod. 17224513 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
23 x 28 cm (9 x 11 tum)
Förpackningsmängd:
20-pack
24-pack
30-pack
50-pack
Mättnadslösning:
70 % IPA, 30 % DI-vatten
70 % USP-klass IPA, 30 % DI-vatten
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd Mättnadslösning
17224513 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum) 20-pack 70 % IPA, 30 % DI-vatten
17274513 23 x 28 cm (9 x 11 tum) 30-pack 70 % IPA, 30 % DI-vatten
17224523 23 x 28 cm (9 x 11 tum) 24-pack 70 % IPA, 30 % DI-vatten
17244523 23 x 28 cm (9 x 11 tum) 50-pack 70 % USP-klass IPA, 30 % DI-vatten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17224513 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PS7030IRBPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9410.42 SEK
    7992.70 SEK / Paket med 800
    Save 1417.72 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Torka av isolatorer, skåp, kåpor och annan renrumsutrustning och verktyg. Contec™ PROSAT™ sterila förmättade servetter är idealiska för rengöring efter BD RODAC™ plattprovtagning. Dessa servetter är designade speciellt för sterila miljöer.
  • Designad för läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska användningsområden
  • Välj spunlaced nonwoven 100 % polyesterservetter för förbättrad renhet, ekonomiska hydroentangled polyester/cellulosa torkdukar eller smältblåsta polypropenservetter för förbättrad hållbarhet
  • Bekvämt förmättade med 70/30 blandning av IPA- och DI-vatten av halvledarkvalitet för att minska VOC-utsläpp och farligt avfall
  • Alla servetter är steriliserade med gammastrålning till en 10-6 sterilitetsförsäkringsnivå och validerade enligt AAMI ISO 11137 (Metod 1) riktlinjer
  • Sterilitetsintyg och bestrålningsintyg ingår
  • Rekommenderas för användning i ISO klass 5 (FED-STD-209E klass 100/M3.5) miljöer
  • Individuellt lotnumrerade återförslutningsbara påsar med manipuleringssäkra märkningar säkerställer produktens integritet och renhet
Uppfyllande
Validerad steril till en sterilitetsförsäkringsnivå på 10 -6 i enlighet med AAMI/ISO 1137 Metod 1 riktlinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Certifikat och efterlevnad ISO klass 4
Mått (L x B) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Idealiska för rutinmässig rengöring och avtorkning av labbverktyg, instrument och annan utrustning och designad för sterila miljöer
Förpackningsmängd 20-pack
Mättnadslösning 70 % IPA, 30 % DI-vatten
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC PROSAT STERILE AMP DELTA 70/30 IPA & DI WATER
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol