Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterila förmättade nonwoven-servetter
BIOPHARMA
Produktkod. 17274513 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
23 x 28 cm (9 x 11 tum)
Förpackningsmängd:
20-pack
24-pack
30-pack
50-pack
Mättnadslösning:
70 % IPA, 30 % DI-vatten
70 % USP-klass IPA, 30 % DI-vatten
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd Mättnadslösning
17274513 23 x 28 cm (9 x 11 tum) 30-pack 70 % IPA, 30 % DI-vatten
17224513 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum) 20-pack 70 % IPA, 30 % DI-vatten
17224523 23 x 28 cm (9 x 11 tum) 24-pack 70 % IPA, 30 % DI-vatten
17244523 23 x 28 cm (9 x 11 tum) 50-pack 70 % USP-klass IPA, 30 % DI-vatten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17274513 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PS911EBBPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10175.11 SEK
    8645.64 SEK / Paket med 1440
    Save 1529.47 SEK
    15% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Torka av isolatorer, skåp, kåpor och annan renrumsutrustning och verktyg. Contec™ PROSAT™ sterila förmättade servetter är idealiska för rengöring efter BD RODAC™ plattprovtagning. Dessa servetter är designade speciellt för sterila miljöer.
  • Designad för läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska användningsområden
  • Välj spunlaced nonwoven 100 % polyesterservetter för förbättrad renhet, ekonomiska hydroentangled polyester/cellulosa torkdukar eller smältblåsta polypropenservetter för förbättrad hållbarhet
  • Bekvämt förmättade med 70/30 blandning av IPA- och DI-vatten av halvledarkvalitet för att minska VOC-utsläpp och farligt avfall
  • Alla servetter är steriliserade med gammastrålning till en 10-6 sterilitetsförsäkringsnivå och validerade enligt AAMI ISO 11137 (Metod 1) riktlinjer
  • Sterilitetsintyg och bestrålningsintyg ingår
  • Rekommenderas för användning i ISO klass 5 (FED-STD-209E klass 100/M3.5) miljöer
  • Individuellt lotnumrerade återförslutningsbara påsar med manipuleringssäkra märkningar säkerställer produktens integritet och renhet
Compliance
Validerad steril till en sterilitetsförsäkringsnivå på 10 -6 i enlighet med AAMI/ISO 1137 Metod 1 riktlinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 27.9 cm
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad ISO klass 4
Mått (L x B) 23 x 28 cm (9 x 11 tum)
För användning med (applikation) Idealiska för rutinmässig rengöring och avtorkning av labbverktyg, instrument och annan utrustning och designad för sterila miljöer
Förpackningsmängd 30-pack
Mättnadslösning 70 % IPA, 30 % DI-vatten
Sterilitet Sterila
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.