Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterile™ Presaturated Nonwoven Wipes
BIOPHARMA
Produktkod. 15637026 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
20 x 20 cm (8 x 8 tum)
8 x 8 tum (20,3 x 20,3 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 15637026
Brand: Contec™ PS840IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Wipe downs isolators, cabinets, hoods, and other cleanroom equipment and tools. Contec™ PROSAT™ Sterile Presaturated Nonwoven Wipes are designed specifically for sterile environments.
  • Meltblown polypropylene with 70% USP Grade IPA/ 30% DI Water
  • Consists of 100% polypropylene wipes saturated with solution of 70% isopropanol alcohol and 30% deionized water in resealable pouch
  • Clean, being free from additives of any kind, and has very low concentration of sodium
  • Increase solvent control and accountability and reduce VOC emissions
  • Compatible with ISO Class 5 cleanrooms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp PROSAT™ Sterile™ Pre-saturated Wipes
Material Polypropylene
Konstruktion Meltblown nonwoven
Mått (L x B) 20 x 20 cm (8 x 8 tum)
Förpackningsmängd 960/Cs.
Mättnadslösning 70% isopropanol alcohol/30% deionized water
Sterilitet Sterile
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70/30 IPA & DI WATER
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol