Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterile™ Presaturated Nonwoven Wipes
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
20 x 20 cm (8 x 8 in.)
8 x 8 in. (20.3 x 20.3 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
- Meltblown polypropylene with 70% USP Grade IPA/ 30% DI Water
- Consists of 100% polypropylene wipes saturated with solution of 70% isopropanol alcohol and 30% deionized water in resealable pouch
- Clean, being free from additives of any kind, and has very low concentration of sodium
- Increase solvent control and accountability and reduce VOC emissions
- Compatible with ISO Class 5 cleanrooms
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | PROSAT™ Sterile™ Pre-saturated Wipes |
| Material | Polypropylene |
| Konstruktion | Meltblown nonwoven |
| Mått (L x B) | 8 x 8 in. (20.3 x 20.3 cm) |
| Förpackningsmängd | 960/Cs. |
| Mättnadslösning | 70% isopropanol alcohol/30% deionized water |
| Sterilitet | Sterile |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70/30 IPA & DI WATER
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol