Läs mer
DuPont™ ProShield™ 60
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Beskrivning
- Tillverkad av en mikroporös film på ett nonwoven-tyg av polypropen.
- Kombinera bra partikelskydd med hög vätskeavvisande förmåga.
- Bidrar till att ge en barriär mot ofarliga torra partiklar ner till en mikron i storlek.
- Materialet är endast genomsläppligt för fuktånga och är inte luftgenomsläppligt.
- Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425.
- Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5 och 6.
- EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering).
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) på insidan.
- Sydda invändiga sömmar.
- Nylon dragkedja med flik.
- Idealiskt val för applikationer som är mindre krävande när det gäller barriär, hållbarhet och komfort.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Förslutningstyp | Dragkedja med stormklaff |
| Visa mer |