Läs mer
DuPont™ ProShield™ 60
Produktkod. 16264511 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Produktkod. 16264511
Brand: DuPont™ D15519555
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ProShield™ 60 ger en barriär mot ofarliga torra partiklar ner till en mikron i storlek.
  • Tillverkad av en mikroporös film på ett nonwoven-tyg av polypropen.
  • Kombinera bra partikelskydd med hög vätskeavvisande förmåga.
  • Bidrar till att ge en barriär mot ofarliga torra partiklar ner till en mikron i storlek.
  • Materialet är endast genomsläppligt för fuktånga och är inte luftgenomsläppligt.
  • Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425.
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5 och 6.
  • EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering).
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på insidan.
  • Sydda invändiga sömmar.
  • Nylon dragkedja med flik.
  • Idealiskt val för applikationer som är mindre krävande när det gäller barriär, hållbarhet och komfort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Beskrivning Individuellt förpackad
Kvantitet 50/Cs.