Läs mer
DuPont™ ProShield™ 60
Produktkod. p-7164823 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Produktkod. 16234511
Brand: DuPont™ D15519552
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ProShield™ 60 ger en barriär mot ofarliga torra partiklar ner till en mikron i storlek.
  • Tillverkad av en mikroporös film på ett nonwoven-tyg av polypropen.
  • Kombinera bra partikelskydd med hög vätskeavvisande förmåga.
  • Bidrar till att ge en barriär mot ofarliga torra partiklar ner till en mikron i storlek.
  • Materialet är endast genomsläppligt för fuktånga och är inte luftgenomsläppligt.
  • Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425.
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5 och 6.
  • EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering).
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på insidan.
  • Sydda invändiga sömmar.
  • Nylon dragkedja med flik.
  • Idealiskt val för applikationer som är mindre krävande när det gäller barriär, hållbarhet och komfort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Beskrivning Individuellt förpackad
Kvantitet 50/Cs.