Läs mer
DuPont™ ProShield™ 20 Blå
Produktkod. 15421255 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15421255 Liten Paket med 50
15451255 X-large Paket med 50
15431255 Intermediär Paket med 50
15441255 Betydande Paket med 50
15461255 2X-large Paket med 50
15471255 3X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15421255 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15338174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3664.32 SEK
    2534.62 SEK / Paket med 50
    Save 1129.70 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Designad för att skydda arbetare från vissa ämnen med hög komfort. Dupont™ ProShield™ 20 Blue Hooded Coverall används vanligtvis för skydd mot partiklar (Typ 5) och begränsade vätskestänk eller sprayer (Typ 6).
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5 och 6
  • EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
  • Sydda utvändiga sömmar
  • Nylon dragkedja med flik
  • Finns i blått i storlekarna S till XXXL (ett vitt plagg finns också).
  • 2-delad huva.
  • Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Liten
Material SMS Tyg
Färg Blått
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
För användning med (applikation) För arbetare som söker skydd mot smuts och smuts under lätta arbetsuppgifter och andra industrier
Kvantitet 50/Pk.
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.