Läs mer
DuPont™ ProShield™ 20 Blå
Produktkod. 15451255 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15451255 X-large Paket med 50
15471255 3X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15451255 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15338209
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att skydda arbetare från vissa ämnen med hög komfort. Dupont™ ProShield™ 20 Blue Hooded Coverall används vanligtvis för skydd mot partiklar (Typ 5) och begränsade vätskestänk eller sprayer (Typ 6).
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5 och 6
  • EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
  • Sydda utvändiga sömmar
  • Nylon dragkedja med flik
  • Finns i blått i storlekarna S till XXXL (ett vitt plagg finns också).
  • 2-delad huva.
  • Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek X-large
Material SMS Tyg
Färg Blått
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 108 till 116 cm
För användning med (applikation) För arbetare som söker skydd mot smuts och smuts under lätta arbetsuppgifter och andra industrier
Kvantitet 50/Pk.
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.