Beskrivning
- Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5 och 6
- EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
- Sydda utvändiga sömmar
- Nylon dragkedja med flik
- Finns i blått i storlekarna S till XXXL (ett vitt plagg finns också).
- 2-delad huva.
- Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 3X-large |
| Material | SMS Tyg |
| Färg | Blått |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Förslutningstyp | Dragkedja med stormklaff |
| Sömtyp | Sydd |
| Skyddsklass | Kategori III, Typ 5 och 6 |
| Mehr anzeigen |
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?