Läs mer
DuPont™ ProShield™ 20 Vit
Produktkod. 15471245 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15471245 Intermediär Paket med 50
15461245 Liten Paket med 50
15481245 Betydande Paket med 50
15491245 X-large Paket med 50
15401255 2X-large Paket med 50
15411255 3X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15471245 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15338122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3664.32 SEK
    2492.56 SEK / Paket med 50
    Save 1171.76 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att skydda arbetare från vissa ämnen med hög komfort. Dupont™ ProShield™ 20 White Hooded Coverall används vanligtvis för skydd mot partiklar (Typ 5) och begränsade vätskestänk eller sprayer (Typ 6).
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5 och 6
  • EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
  • Sydda utvändiga sömmar
  • Nylon dragkedja med flik
  • Finns i vitt i storlekarna S till XXXL (ett blått plagg finns också).
  • 2-delad huva.
  • Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Intermediär
Material SMS Tyg
Färg Vitt
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 92 till 100 cm
För användning med (applikation) Arbetare som söker skydd mot smuts och smuts under lätta arbetsuppgifter och andra industrier.
Kvantitet 50/Pk.
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.