Beskrivning
- Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5 och 6
- EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
- Sydda utvändiga sömmar
- Nylon dragkedja med flik
- Finns i vitt i storlekarna S till XXXL (ett blått plagg finns också).
- 2-delad huva.
- Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | X-large |
| Material | SMS Tyg |
| Färg | Vitt |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Förslutningstyp | Dragkedja med stormklaff |
| Sömtyp | Sydd |
| Skyddsklass | Kategori III, Typ 5 och 6 |
| Visa mer |
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.