Läs mer
Thermo Scientific™ ProSpecT™ C. difficile Toxin A/B mikroplattanalys
Produktkod. 13286079
Change view
Kvantitet:
96 brunnar/sats
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13286079 96 brunnar/sats 96 tester
1 options
Produktkod. 13286079 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R244596
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Detektera snabbt Clostridium difficile toxin A och B från mänskliga fekala prover.
Detektera snabbt Clostridium difficile toxin A och B i färska eller konserverade mänskliga fekala prover med Thermo Scientific™ ProSpecT™ C. difficile Toxin A/B mikroplattanalys.
Hantera dina resurser, öka produktiviteten och förbättra arbetsflödeseffektiviteten med den första C. difficile Toxin A/B-analysen för att kombinera utmärkt känslighet/specificitet, en gemensam procedur utan obestämd räckvidd, plus flexibla provtransportalternativ.
  • Utmärkt klinisk prestanda
  • Cary Blair transportalternativ som sparar ett utspädningssteg
  • Resultat inom 100 minuter
  • Inkubation vid rumstemperatur
  • Äkta färglösa negativ
ProSpecT C. difficile Toxin A/B är en direkt, kvalitativ enzymimmunoanalys för detektering av Clostridium difficile- toxin A och B och är en del av den mest omfattande serien av mikroplattanalyser som finns tillgängliga för testning av enteriska infektionssjukdomar. De ProSpecT testfamiljen har ett gemensamt format, gemensamma procedurer och gemensamma reagenser, vilket maximerar operativ effektivitet, produktivitet och genomströmning. ProSpecT C. difficile Toxin A/B ger toxindetektering samma dag som är lätt att använda, flexibel och ger möjlighet att göra mer med mindre.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning ProSpecT C. difficile Toxin A/B mikroplattanalys
Inkluderar Överför pipetter, hållare och lock för mikroplattans remsa, mikroplatta (8 brunnar/remsa), enzymkonjugat, positiv kontroll, negativ kontroll, provspädningsmedel, tvättbuffert, färgsubstrat, stopplösning och procedurkort
Kvantitet 96 brunnar/sats