Läs mer
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Cryptosporidium-mikroplattaanalys
Produktkod. 11404059
Change view
Kvantitet:
96 brunnar/sats
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404059 96 brunnar/sats 96 tester
1 options
Produktkod. 11404059 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R2454096
 Begränsad artikel
I lager
Detektera snabbt Crytosporidium- specifikt antigen från mänskliga fekala prover.
Detektera snabbt Crytosporidium-specifika antigener (CSA) i färska eller konserverade fekala prover med Thermo Scientific™ ProSpecT™ Cryptosporidium-mikroplattaanalys.
Hantera dina resurser, öka produktiviteten och förbättra arbetsflödeseffektiviteten med denna direkta, kvalitativa enzymimmunoanalys för detektering av Crytosporidium . Den kombinerar utmärkt känslighet/specificitet, en vanlig procedur utan obestämd räckvidd, plus flexibla provtransportalternativ.
  • Utmärkt klinisk prestanda
  • Cary Blair transportalternativ som sparar ett utspädningssteg
  • Resultat inom 100 minuter
  • Inkubation vid rumstemperatur
  • Äkta färglösa negativ
ProSpecT Cryptosporidium är en del av det mest omfattande sortimentet av mikroplattanalyser som finns tillgängliga för testning av enteriska infektionssjukdomar. De ProSpecT testfamiljen har ett gemensamt format, gemensamma procedurer och gemensamma reagenser, vilket maximerar operativ effektivitet, produktivitet och genomströmning.
ProSpecT Cryptosporidium tillhandahåller antigendetektering samma dag som är lätt att använda, flexibel och ger kraften att göra mer med mindre.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning ProSpecT Cryptosporidium-mikroplattaanalys
Detekterbara analyter Cryptosporidium antigen
Inkluderar Överför pipetter, hållare och lock för mikroplattans remsa, mikroplatta (8 brunnar/remsa), enzymkonjugat, positiv kontroll, negativ kontroll, provspädningsmedel, tvättbuffert, färgsubstrat, stopplösning och procedurkort
Kvantitet 96 brunnar/sats