Läs mer
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Entamoeba histolytica mikroplattaanalys
Produktkod. 13296079
Change view
Beskrivning:
ProSpecT Entamoeba histolytica mikroplattaanalys
Kvantitet:
96 Tester/Kit
Innehåll och lagring:
2 °C till 8 °C
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Beskrivning Kvantitet Innehåll och lagring unitSize
13296079 ProSpecT Entamoeba histolytica mikroplattaanalys 96 Tester/Kit 2 °C till 8 °C 96 tester
1 options
Produktkod. 13296079 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R2456096
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detektera snabbt Entamoeba histolytica -specifikt antigen från mänskliga fekala prover.
Detektera snabbt Entamoeba histolytica-specifikt antigen i färska eller konserverade mänskliga fekala prover med hjälp av Thermo Scientific™ ProSpecT™ Entamoeba histolytica mikroplattaanalys.
Hantera dina resurser, öka produktiviteten och förbättra arbetsflödeseffektiviteten med denna direkta, kvalitativa enzymimmunoanalys för detektering av Entamoeba histolytica . Den kombinerar utmärkt känslighet/specificitet, en vanlig procedur utan obestämd räckvidd, plus flexibla provtransportalternativ.
  • Utmärkt klinisk prestanda
  • Cary Blair transportalternativ som sparar ett utspädningssteg
  • Resultat inom 100 minuter
  • Inkubation vid rumstemperatur
  • Äkta färglösa negativ
ProSpecT Entamoeba histolytica är en del av den mest omfattande raden av mikroplattanalyser som finns tillgängliga för testning av enteriska infektionssjukdomar. De ProSpecT testfamiljen har ett gemensamt format, gemensamma procedurer och gemensamma reagenser, vilket maximerar operativ effektivitet, produktivitet och genomströmning. ProSpecT Entamoeba histolytica tillhandahåller antigendetektering samma dag som är lätt att använda, flexibel och ger kraften att göra mer med mindre.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning ProSpecT Entamoeba histolytica mikroplattaanalys
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter E. histolytica Antigen
Inkluderar Överför pipetter, hållare och lock för mikroplattans remsa, mikroplatta (8 brunnar/remsa), enzymkonjugat, positiv kontroll, negativ kontroll, provspädningsmedel, tvättbuffert, färgsubstrat, stopplösning och procedurkort
Kvantitet 96 Tester/Kit