Läs mer
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia mikroplattaanalys
Artikelnummer. 11414059
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
96 Tester/Kit
Pakningsstørrelse:
96 tester
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
11414059 96 Tester/Kit 96 tester
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11414059 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R2458096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9645.00 SEK
    9427.39 SEK / 96 tester
    Save 217.61 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Detektera snabbt Giardia- specifikt antigen från mänskliga fekala prover.
Detektera snabbt Giardia-specifikt antigen i färska eller konserverade mänskliga fekala prover med hjälp av Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia mikroplattaanalys.
Hantera dina resurser, öka produktiviteten och förbättra arbetsflödeseffektiviteten med denna direkta, kvalitativa enzymimmunoanalys för detektering av Giardia . Den kombinerar utmärkt känslighet/specificitet, en vanlig procedur utan obestämd räckvidd, plus flexibla provtransportalternativ.
  • Utmärkt klinisk prestanda
  • Cary Blair transportalternativ som sparar ett utspädningssteg
  • Resultat inom 100 minuter
  • Inkubation vid rumstemperatur
  • Äkta färglösa negativ
ProSpecT Giardia är en del av det mest omfattande sortimentet av mikroplattanalyser som finns tillgängliga för testning av enteriska infektionssjukdomar. De ProSpecT testfamiljen har ett gemensamt format, gemensamma procedurer och gemensamma reagenser, vilket maximerar operativ effektivitet, produktivitet och genomströmning. ProSpecT Giardia tillhandahåller antigendetektering samma dag som är lätt att använda, flexibel och ger kraften att göra mer med mindre.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning ProSpecT Giardia mikroplattaanalys
Detekterbara analyter Giardia cysta antigen
Provtyp Fekal
Typ Giardia antigentestning
För användning med (applikation) Enzymimmunanalysdetektion
Inkluderar Överför pipetter, hållare och lock för mikroplattans remsa, mikroplatta (8 brunnar/remsa), enzymkonjugat, positiv kontroll, negativ kontroll, provspädningsmedel, tvättbuffert, färgsubstrat, stopplösning och procedurkort
Kvantitet 96 Tester/Kit
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.