Läs mer
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Rotavirus mikroplattanalys
Produktkod. 11993132
Change view
Kvantitet:
96 Tester/Kit
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11993132 96 Tester/Kit 96 tester
1 options
Produktkod. 11993132 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R240396
 Begränsad artikel
I lager
Detektera snabbt rotavirusspecifikt antigen från mänskliga fekala prover.
Detektera snabbt rotavirusspecifikt antigen i färska eller konserverade mänskliga fekala prover med hjälp av Thermo Scientific™ ProSpecT™ Rotavirus mikroplattanalys.
Hantera dina resurser, öka produktiviteten och förbättra arbetsflödeseffektiviteten med denna direkta, kvalitativa enzymimmunoanalys för detektering av Rotavirus. Den kombinerar utmärkt känslighet/specificitet, en vanlig procedur utan obestämd räckvidd, plus flexibla provtransportalternativ.
  • Utmärkt klinisk prestanda
  • Cary Blair transportalternativ som sparar ett utspädningssteg
  • Resultat inom 100 minuter
  • Inkubation vid rumstemperatur
  • Äkta färglösa negativ
ProSpecT Rotavirus är en del av den mest omfattande serien av mikroplattanalyser som finns tillgängliga för testning av enteriska infektionssjukdomar. De ProSpecT testfamiljen har ett gemensamt format, gemensamma procedurer och gemensamma reagenser, vilket maximerar operativ effektivitet, produktivitet och genomströmning. ProSpecT Rotavirus ger detektion samma dag som är lätt att använda, flexibelt och ger kraften att göra mer med mindre.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning ProSpecT Rotavirus mikroplattanalys
Inkluderar Överför pipetter, hållare och lock för mikroplattans remsa, mikroplatta (8 brunnar/remsa), enzymkonjugat, positiv kontroll, negativ kontroll, provspädningsmedel, tvättbuffert, färgsubstrat, stopplösning och procedurkort
Kvantitet 96 Tester/Kit