Läs mer
Thermo Scientific™ ProSpecT™ STEC (Shiga Toxin E. coli) mikroplattanalys
Produktkod. 11903622
Change view
Kvantitet:
96 Wells/Kit
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11903622 96 Wells/Kit 96 tester
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11903622 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R2474096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9295.00 SEK
    8482.91 SEK / 96 tester
    Save 812.09 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Upptäck snabbt E. coli Shiga Toxin 1 och 2 från mänskliga avföringsprover.
Snabbt upptäck Shigatoxin-producerande Escherichia coli i färska eller konserverade mänskliga avföringsprover med hjälp av Thermo Scientific™ ProSpecT™ STEC (Shiga Toxin E. coli) mikroplattanalys.
Hantera dina resurser, öka produktiviteten och förbättra arbetsflödeseffektiviteten med detta direkta, kvalitativa enzym immmunoassay för upptäckt av Shigatoxin-producerande Escherichia coli. Den kombinerar utmärkt känslighet/specificitet, en vanlig procedur utan obestämt räckvidd, samt flexibla transportalternativ för prov.
  • Utmärkt klinisk prestation
  • Cary Blair transportalternativ som sparar ett utspädningssteg
  • Resultat inom 100 minuter
  • Rumstempererad inkubation
  • Äkta färglösa negativ
ProSpecT STEC (Shiga Toxin E. coli) är en del av den mest omfattande linjen av mikroplattassays som finns för enterisk infektionssjukdomstestning. Testfamiljen ProSpecT har ett gemensamt format, gemensamma procedurer och gemensamma reagenser, vilket maximerar operativ effektivitet, produktivitet och genomströmning. ProSpecT STEC erbjuder giftdetektion samma dag som är enkel att använda, flexibel och ger möjlighet att göra mer med mindre.
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ Oxoid™ och produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific, där kraftfulla manuella, semi-automatiserade och helautomatiska testprodukter kombineras med en omfattande serie medie- och diagnosprodukter för att erbjuda en komplett, helhetslösning som snabbt levererar de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning STEC Mikroplattanalys
Detekterbara analyter E. coli Shiga Toxin 1 och 2
Provtyp Mänsklig avföring
Typ E. coli testkit
För användning med (applikation) Detektion av enzymimmunoassay
Inkluderar Överföringspipetter, mikroplattremshållare och lock, mikroplatta (8 brunnar/remsa), enzymkonjugat, positiv kontroll, negativ kontroll, provförspädning, tvättbuffert, färgsubstrat, stopplösning och procedurkort
Kvantitet 96 Wells/Kit