Läs mer
Sartorius Prospenser Bottle-Top Dispenser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15795585 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 1 ml
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 60 ml
2 till 10 ml
5 till 30 ml
Ökar:
0,05 ml
0,10 ml
0,25 ml
0,50 ml
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Ökar Förpackningsstorlek
15795585 1 till 5 ml 0,10 ml Varje
15775585 0,2 till 1 ml 0,05 ml Varje
15785585 0,4 till 2 ml 0,05 ml Varje
15705595 2 till 10 ml 0,25 ml Varje
15715595 5 till 30 ml 0,50 ml Varje
15725595 10 till 60 ml 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15795585 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer LH723062
I lager
Högkvalitativa dispensrar på flaska med överlägsen kemikaliebeständighet. Sartorius Prospenser Bottle-top Dispenser är säker, bekväm och anpassningsbar, vilket gör den idealisk för ett brett spektrum av dispenseringsbehov.
  • Hög kemisk och termisk beständighet tack vare keramisk kolv, glascylinder och mycket motståndskraftiga fluorplastdelar
  • Inkrementell volyminställning säkerställer exakta och repeterbara resultat
  • Smidig och lätt att använda
  • Lätt att fästa sugslang med säker gängad anslutning
  • Användarutbytbara ventiler
  • Helt autoklaverbara
Specifikationer
  • Autoklaverbarhet: Fullständigt autoklaverbar (121 °C, 20 min., 1 bar/100 kPa)
  • Gängad flaskbeslag: A32
  • Längd: 143 mm (5 ml)
  • Flaskadaptrar medföljer: A28, S40, A45
  • Vikt: 200 g (5 ml)
Material
  • Kolv: Mycket ren AI2O3-keramik (99,7 %)
  • Cylinder: Borosilikatglas 3.3
  • Ventilblock: Halar (ECTFE)
  • Ventilkula: Borosilikatglas 3.3
  • Ventilsäte: Borosilikatglas 3.3
  • Ventilfjäder: Hastelloy (99,7 %)
Förvaring
Förvara vid 0° till 40 °C
Garanti
Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vinkel 360° Roterande doseringshuvud
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå och vit
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1 till 5 ml
För användning med (applikation) Fördelning
Inkluderar A28, S40, A45 flaskadapter
Ökar 0,10 ml
Precision 0.60%
Reproducerbarhet 0.20%
Temperatur (engelska) 39,2 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) 4 °C till 50 °C
Garanti 2 år
Längd (metrisk) 143 mm (5 mL)