Läs mer
Sartorius Prospenser Plus Dispenser med flaska
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 1 ml
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 60 ml
2 till 10 ml
5 till 30 ml
Ökar:
0,05 ml
0,10 ml
0,25 ml
0,5 ml
1,0 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög kemisk och termisk beständighet tack vare keramisk kolv, glascylinder och mycket motståndskraftiga fluorplastdelar
- Inkrementell volyminställning säkerställer exakta och repeterbara resultat
- Smidig och lätt att använda
- Lätt att fästa sugslang med säker gängad anslutning
- Mediarecirkulationssystem gör att oanvänt media kan återvinnas från enheten och återföras till flaskan
- - 360° roterande utmatningshuvud
- Universalkontakt på baksidan av enheten för torkning av tuber och filter
- Användarutbytbara ventiler
- Helt autoklaverbara
- Finns i volymintervall från 0,2 till 60 ml
Specifikationer
- Autoklaverbarhet: Fullständigt autoklaverbar (121 °C, 20 min., 1 bar/100 kPa)
- Gängad flaskbeslag: A45
- Längd: 173 mm (5 ml)
- Flaskadaptrar medföljer: A32, A38, S40
- Vikt: 388 g (5 ml)
Material
- Kolv: Mycket ren AI2O3-keramik (99,7 %)
- Cylinder: Borosilikatglas 3.3
- Ventilblock: Halar (ECTFE)
- Ventilkula: Borosilikatglas 3.3
- Ventilsäte: Borosilikatglas 3.3
- Ventilfjäder: Hastelloy (99,7 %)
Förvaring
Förvara vid 0° till 40 °C
Garanti
Två år
Specifikationer
Specifikationer
| Vinkel | 360° Roterande doseringshuvud |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå och vit |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 0,4 till 2 ml |
| För användning med (applikation) | Fördelning |
| Inkluderar | A32, A38, S40 flaskadapter |
| Ökar | 0,05 ml |
| Precision | 0.60% |
| Visa mer |