Läs mer
Sartorius Prospenser Plus Dispenser med flaska
BIOPHARMA
Produktkod. 15755595 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 1 ml
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 60 ml
2 till 10 ml
5 till 30 ml
Ökar:
0,05 ml
0,10 ml
0,25 ml
0,5 ml
1,0 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Ökar Förpackningsstorlek
15755595 1 till 5 ml 0,10 ml Varje
15735595 0,2 till 1 ml 0,05 ml Varje
15745595 0,4 till 2 ml 0,05 ml Varje
15765595 2 till 10 ml 0,25 ml Varje
15775595 5 till 30 ml 0,5 ml Varje
15785595 10 till 60 ml 1,0 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15755595 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer LH723072
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa dispensrar på flaska med överlägsen kemikaliebeständighet. Sartorius Prospenser Plus Bottle-top Dispenser är säker, bekväm och anpassningsbar, vilket gör den idealisk för ett brett spektrum av dispenseringsbehov.
  • Hög kemisk och termisk beständighet tack vare keramisk kolv, glascylinder och mycket motståndskraftiga fluorplastdelar
  • Inkrementell volyminställning säkerställer exakta och repeterbara resultat
  • Smidig och lätt att använda
  • Lätt att fästa sugslang med säker gängad anslutning
  • Mediarecirkulationssystem gör att oanvänt media kan återvinnas från enheten och återföras till flaskan
  • - 360° roterande utmatningshuvud
  • Universalkontakt på baksidan av enheten för torkning av tuber och filter
  • Användarutbytbara ventiler
  • Helt autoklaverbara
  • Finns i volymintervall från 0,2 till 60 ml
Specifikationer
  • Autoklaverbarhet: Fullständigt autoklaverbar (121 °C, 20 min., 1 bar/100 kPa)
  • Gängad flaskbeslag: A45
  • Längd: 173 mm (5 ml)
  • Flaskadaptrar medföljer: A32, A38, S40
  • Vikt: 388 g (5 ml)
Material
  • Kolv: Mycket ren AI2O3-keramik (99,7 %)
  • Cylinder: Borosilikatglas 3.3
  • Ventilblock: Halar (ECTFE)
  • Ventilkula: Borosilikatglas 3.3
  • Ventilsäte: Borosilikatglas 3.3
  • Ventilfjäder: Hastelloy (99,7 %)
Förvaring
Förvara vid 0° till 40 °C
Garanti
Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vinkel 360° Roterande doseringshuvud
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå och vit
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1 till 5 ml
För användning med (applikation) Fördelning
Inkluderar A32, A38, S40 flaskadapter
Ökar 0,10 ml
Precision 0.60%
Reproducerbarhet 0.20%
Temperatur (engelska) 39,2 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) 4 °C till 50 °C
Garanti 2 år
Längd (metrisk) 175 mm (5 mL)