Läs mer
Prostaglandin E2, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10033010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10033010 10 mg Glasflaska 10mg
1 options
Produktkod. 10033010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 233560100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 363-24-6 | C20H32O5 | 352.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prostaglandin E2
Namnnotering 98%
CAS 363-24-6
Smältpunkt 66°C to 68°C
Färg Gul till bärnsten
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H32O5
MDL-nummer MFCD00077861
Kvantitet 10 mg
Merck Index 15, 7988
Specifikt rotationsförhållande −85.50 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Specifik rotation -85.5
Synonym prostaglandin e2, dinoprostone, pge2, prostin e2, prepidil, cervidil, propess, minprositin e2, minprostin e2, dinoproston
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in basic media,soluble in methanol,abs. ethanol,ethyl acetate,soluble in chloroform
InChI-nyckel XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
LEDER CCCCCC(C=CC1C(CC(=O)C1CC=CCCCC(=O)O)O)O
IUPAC-namn (Z)-7-[(lR,2R,3R)-3-hydroxi-2-[(E,3S)-3-hydroxiokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl]hept-5-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 352.47
PubChem CID 5280360
ChEBI CHEBI:15551
Formel vikt 352.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Prostaglandin E2
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.