missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prostaglandin E2, TRC

Produktkod. 30135884
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135884 50 mg
18050730 10 mg
17969939 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135884 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83861050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 363-24-6
Molekylformel C20 H32 O5
Molekylvikt (g/mol) 352.47
Synonym Dinoprostone, (Z)-7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]hept-5-enoic acid, PGE2, 5-Heptenoic acid, 7-[3-hydroxy-2-(3-hydroxy-1-octenyl)-5-oxocyclopentyl]- (8CI), 5-Heptenoic acid, 7-[3α-hydroxy-2-(3-hydroxy-1-octenyl)-5-oxocyclopentyl]- (7CI), (5Z,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dien-1-oic acid, (-)-Prostaglandin E2, (15S)-Prostaglandin E2, 11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dien-1-oic acid (5Z,11α,13E,15S), 11α,15α-Dihydroxy-9-ketoprosta-5,13-dienoic acid, 11α,15α-Dihydroxy-9-oxo-5-cis,13-trans-prostadienoic acid, 5: PN: US20150065431 SEQID: 5 claimed sequence, 7-[3-hydroxy-2-(3-hydroxy-1-octenyl)-5-oxo-cyclopentyl]-5-heptenoic acid, Cervidil, Cerviprime, Cerviprost, Dinoprostone, Enzaprost E, Glandin, Minprositin E2, Minprostin E2, NSC 165560, NSC 196514, Prepidil, Primiprost, Propess, Prostaglandin E2, Prostarmon E, Prostenon, Prostenone, Prostin, Prostin (prostaglandin), Prostin E2, U 12062, l-PGE2, l-Prostaglandin E2
IUPAC-namn (Z)-7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyklopentyl]hept-5-enoinsyra
LEDER CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dinoprostone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Formel vikt 352.225
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.