missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prostanozol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prostanozol |
| CAS | 1186001-41-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C25 H38 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (5α,17β)-17-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazole, Prostanozol |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38N2O2/c1-24-11-10-20-18(19(24)8-9-22(24)29-23-5-3-4-12-28-23)7-6-17-13-16-15-26-27-21(16)14-25(17,20)2/h15,17-20,22-23H,3-14H2,1-2H3,(H,26,27)/t17-,18-,19-,20-,22-,23?,24-,25-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12Cc3n[nH]cc3C[C@@H]1CC[C@H]4[C@@H]5CC[C@H](OC6CCCCO6)[C@@]5(C)CC[C@H]24 |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.58 |
| Formel vikt | 398.2933 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?