Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Prostratin, 99+%
Produktkod. 15403649
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Produktkod. 15403649
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60971.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12-deoxiforbol-13-acetat; aktivator av proteinkinas C. En svag öronirriterande, men dödlig vid 1 ug per mus
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60857-08-1
Molekylformel C22H30O6
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) 12-deoxiforbol-13-acetat; aktivator av proteinkinas C. En svag öronirriterande, men dödlig vid 1 g μper mus
Analysera 99+ %
Formel vikt 390.47
Smältpunkt 216 °C till 219 °C
Löslighet Löslig i DMSO vid 30 mg/ml
Form Pulver
InChI-nyckel BOJKFRKNLSCGHY-KKFGZBDXSA-N
LEDER C[C@@H]1CC2(OC(C)=O)C([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
IUPAC-namn (1R,2S,6R,10S,15R)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-13-yl acetate
Molekylvikt (g/mol) 390.48
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.