Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Prostratin, 99+%
Produktkod. 15413649
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413649 1 mg 1mg
15403649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413649 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60971.M^
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
12-deoxiforbol-13-acetat; aktivator av proteinkinas C. En svag öronirriterande, men dödlig vid 1 ug per mus
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60857-08-1
Molekylformel C22H30O6
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) 12-deoxiforbol-13-acetat; aktivator av proteinkinas C. En svag öronirriterande, men dödlig vid 1 g μper mus
Analysera 99+ %
Formel vikt 390.47
Smältpunkt 216 °C till 219 °C
Löslighet Löslig i DMSO vid 30 mg/ml
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.