Läs mer
Prostratin, TRC
Produktkod. 30412070
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30412070 0.5 mg 0.5mg
1 options
Produktkod. 30412070 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8388000.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prostratin
CAS 60857-08-1
Molekylformel C22 H30 O6
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30O6/c1-11-6-16-20(26,18(11)25)9-14(10-23)7-15-17-19(4,5)21(17,28-13(3)24)8-12(2)22(15,16)27/h6-7,12,15-17,23,26-27H,8-10H2,1-5H3/t12-,15+,16-,17-,20-,21+,22-/m1/s1
LEDER C[C@@H]1C[C@]2(OC(=O)C)[C@H]([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
Molekylvikt (g/mol) 390.47
Formel vikt 390.2042