Läs mer
Prosulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prosulfuron |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16F3N5O4S/c1-9-19-12(22-14(20-9)27-2)21-13(24)23-28(25,26)11-6-4-3-5-10(11)7-8-15(16,17)18/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H2,19,20,21,22,23,24) |
| Formel vikt | 419.0875 |