Läs mer
Novus Biologicals™ Prosurfactant Protein C Overexpression Lysate
Produktkod. 18227910 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18227910 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18227910 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL115896
The Prosurfactant Protein C Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23246 and based on accession number NM_318.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens surfactant protein C (SFTPC), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only