Läs mer
Thermo Scientific™ ProSwift™ SCX-1S sulfonsyrajonbytar-HPLC-kolonn, monolit, 4,6 mm x 50 mm
Produktkod. 11361893
Längd (metrisk):
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11361893
Brand: Thermo Scientific™ 066765
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Porstorlek: Monolith; Kolumnfas: Jonbyte
Rena snabbt proteiner genom jonbyte med den stationära sulfonsyrafasen av Thermo Scientific™ ProSwift™ SCX-1S LC kolumner. Dessa monolitjonbytarkolonner ger den enastående upplösningsförmågan hos icke-porösa medier i kombination med den höga kapaciteten hos konventionella porösa medier. De erbjuder utmärkta separationer med snabba gradienter vid låga och höga flödeshastigheter, vilket förbättrar produktiviteten. Dessa kolonner är hållbara och robusta och uppvisar stabilitet och reproducerbarhet även efter hundratals körningar.
Varje monolit är en enda cylindrisk polymerstav som innehåller ett oavbrutet, sammankopplat nätverk av genomströmningskanaler med en specifik porstorlek. Dessa stora kanaler i kombination med monolitens icke-porösa ytor ger snabb massöverföring, högupplösta och snabba proteinseparationer. Den unika globulära morfologin hos polymermediet ger dess höga kapacitet.
Kolumn Mångfald
  • Erbjuds i 4,6x50 mm format för biomolekylseparationer eller 1,0x50 mm format för högupplösta mikroanalytiska biomolekylseparationer
Unik lämplighet för separering av proteiner
  • Hög lastkapacitet
  • Snabb analys
  • Brett utbud av driftsflöden
  • Utmärkt stabilitet över ett brett pH-område
  • Enastående reproducerbarhet och robusthet
  • Hög genomströmning och förbättrad produktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 0,5 till 1,5 ml/min
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 2000 psi (140 bar)
Partikelstorlek Monolit
pH 2 till 12
Porstorlek Monolit
Kvantitet Varje
Temperatur 60 °C
Stationär fas Sulfonsyra
Produktlinje Monolit
Förpackningsmaterial Monolitpolymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad