Läs mer
Thermo Scientific™ ProSwift™ WCX-1S Jonbytar HPLC-kolonn, monolit, 4,6 mm x 50 mm
Beskrivning
Rena snabbt proteiner genom jonbyte med hjälp av den stationära karboxylsyrafasen av Thermo Scientific™ ProSwift™ WCX-1S LC-kolonner. Dessa monolitjonbytarkolonner ger den enastående upplösningsförmågan hos icke-porösa medier i kombination med den höga kapaciteten hos konventionella porösa medier. De erbjuder utmärkta separationer med snabba gradienter vid låga och höga flödeshastigheter, vilket förbättrar produktiviteten. Dessa kolonner är hållbara och robusta och uppvisar stabilitet och reproducerbarhet även efter hundratals körningar.
Varje monolit är en enda cylindrisk polymerstav som innehåller ett oavbrutet, sammankopplat nätverk av genomströmningskanaler med en specifik porstorlek. Dessa stora kanaler i kombination med monolitens icke-porösa ytor ger snabb massöverföring, högupplösta och snabba proteinseparationer. Den unika globulära morfologin hos polymermediet ger dess höga kapacitet.
Kolumn Mångfald
- Erbjuds i 4,6x50 mm format för biomolekylseparationer eller 1,0x50 mm format för högupplösta mikroanalytiska biomolekylseparationer
Unik lämplighet för separering av proteiner
- Hög lastkapacitet
- Snabb analys
- Brett utbud av driftsflöden
- Utmärkt stabilitet över ett brett pH-område
- Enastående reproducerbarhet och robusthet
- Hög genomströmning och förbättrad produktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | 0,5 till 1,5 ml/min |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 1000 psi (70 bar) |
| Partikelstorlek | Monolit |
| pH | 2 till 12 |
| Porstorlek | Monolit |
| Kvantitet | Varje |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.