Läs mer
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-3U PSDVB HPLC-kolonn med omvänd fas, monolit, 4,6 mm x 50 mm
Beskrivning
Kör proteinseparationer med hög genomströmning vid exceptionellt höga flödeshastigheter med Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-3U LC-kolonner. Dessa monolitkolonner med omvänd fas levererar enastående upplösningsförmåga för analys av stora biomolekyler. Dessa kolonner fungerar vid lågt tryck och är kompatibla med LC-system med lågt tryck. ProSwift polymermonolitkolonner uppnår lång kolonnlivslängd, uppvisar reproducerbarhet även efter hundratals körningar och har bred pH-stabilitet, vilket ger hög stringent tvättkapacitet (1M NaOH).
Varje monolit är en enda cylindrisk polymerstav som innehåller ett oavbrutet, sammankopplat nätverk av genomströmningskanaler med en specifik porstorlek.
Stor kanal (U) storlek (ultrapermeabilitet)
Dessa kanaler och monolitens icke-porösa ytor ger snabb massöverföring för högupplösta och snabba proteinseparationer. Monolitmorfologin resulterar i lågt driftmottryck, vilket tillåter användning av högre linjära hastigheter med minimal förlust av upplösning.
Fördelar med hög upplösning vid exceptionellt höga flödeshastigheter
- Höga driftsflöden tillgängliga för snabb analys
- Hög genomströmning och förbättrad produktivitet
- Utmärkt stabilitet över ett brett pH-område från 1 till 14
- Enastående reproducerbarhet och robusthet
- Lågt driftmottryck för lågtryckssystem
Snabba, känsliga proteinseparationer
- Höghastighetsproteinseparationer
- Hög spalt-till-kolumn reproducerbarhet
- Överlägsen livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkemi | Fenyl |
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | 20 ml/min |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 2800 psi (190 bar) |
| Partikelstorlek | Monolit |
| pH | 1 till 14 |
| Porstorlek | Monolit |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.