Läs mer
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-2H PSDVB HPLC-kolonn med omvänd fas, monolit, 4,6 mm x 50 mm
Produktkod. 11371873
Längd (metrisk):
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11371873
Brand: Thermo Scientific™ 064296
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Porstorlek: Monolith; Kolumnfas: Omvänd fas
Kör proteinseparationer med hög genomströmning vid exceptionellt höga flödeshastigheter med Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-2H LC-kolonner. Dessa monolitkolonner med omvänd fas levererar den enastående upplösningsförmågan hos icke-porösa analytiska medier i kombination med snabbare separationer för analys av biomolekyler. ProSwift polymermonolitkolonner uppnår lång kolonnlivslängd, uppvisar reproducerbarhet även efter hundratals körningar och har bred pH-stabilitet, vilket ger hög stringent tvättkapacitet (1M NaOH).
Varje monolit är en enda cylindrisk polymerstav som innehåller ett oavbrutet, sammankopplat nätverk av genomströmningskanaler med en specifik porstorlek.
Medium kanal (H) storlek (hög permeabilitet)
Dessa kanaler och monolitens icke-porösa ytor ger snabb massöverföring för högupplösta och snabba proteinseparationer. Monolitmorfologin resulterar i lågt driftmottryck, vilket tillåter användning av högre linjära hastigheter med minimal förlust av upplösning.
Fördelar med hög upplösning vid exceptionellt höga flödeshastigheter
  • Höga driftsflöden tillgängliga för snabb analys
  • Hög genomströmning och förbättrad produktivitet
  • Utmärkt stabilitet över ett brett pH-område från 1 till 14
  • Enastående reproducerbarhet och robusthet
  • Hög lastkapacitet
Snabba, känsliga proteinseparationer
  • Höghastighetsproteinseparationer
  • Hög spalt-till-kolumn reproducerbarhet
  • Överlägsen livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkemi Fenyl
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 14 ml/min
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 2800 psi (190 bar)
Partikelstorlek Monolit
pH 1 till 14
Porstorlek Monolit
Kvantitet Varje
Lösningsmedel De vanligaste organiska lösningsmedlen
Temperatur 70 °C
Stationär fas PSDVB (polystyrendivinylbensen)
Produktlinje Monolit
Förpackningsmaterial Monolitpolymer
Kolumntyp Omvänd fas
Fas Omvänd fas
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.