Läs mer
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H HPLC-kolonner
Beskrivning
Kör snabba proteinseparationer vid höga linjära hastigheter med Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H LC-kolonner. Dessa monolitkolonner med omvänd fas levererar den enastående upplösningsförmågan hos icke-porösa analytiska medier i kombination med snabbare separationer och analys än andra pärlbaserade kolonner. ProSwift polymermonolitkolonner i PEEK™ slangar uppnår lång kolonnlivslängd, utmärkt reproducerbarhet även efter hundratals körningar och har bred pH-stabilitet, vilket ger hög stringent tvättkapacitet (1M NaOH).
Varje monolit är en enda cylindrisk polymerstav som innehåller ett oavbrutet, sammankopplat nätverk av genomströmningskanaler med en specifik porstorlek. Dessa stora kanaler och monolitens icke-porösa ytor ger snabb massöverföring för högupplösta och snabba proteinseparationer. Monolitmorfologin resulterar i lågt driftmottryck, vilket tillåter användning av högre linjära hastigheter med minimal förlust av upplösning.
Fördelar med hög upplösning vid exceptionellt höga flödeshastigheter
- Högsta tillgängliga flödeshastigheter
- Hög genomströmning och förbättrad produktivitet
- Utmärkt stabilitet över ett brett pH-område från 1 till 14
- Enastående reproducerbarhet och robusthet
- Hög lastkapacitet
- Höghastighetsproteinseparationer
- Hög känslighet för LC-MS
- Hög spalt-till-kolumn reproducerbarhet
- Brett utbud av kolumn-ID och längder tillgängliga
- Överlägsen livslängd
- Använd Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertäta beslag
- Förkolumner finns tillgängliga för att förkoncentrera och avsalta prover.
- Du kan också använda Thermo Scientific™ PepSwift™ Trap-kolonner för förkoncentration och avsaltning av prover som består av peptider och proteiner utan att negativt påverka den kromatografiska prestandan eller utvinningen av föreningarna.
- Ändra selektiviteten för separationen eller förbättra infångningseffektiviteten genom att använda olika jonparande medel i laddningslösningsmedlet och/eller mobila faserna.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkemi | Fenyl |
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Flödeshastighet | 0,1 till 0,3 ml/min |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 3000 psi (207 bar) |
| Partikelstorlek | Monolit |
| pH | 1 till 14 |
| Porstorlek | Monolit |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.