Läs mer
Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S HPLC-kolonner
Produktkod. 11341873
Diameter (metrisk):
1 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11341873
Brand: Thermo Scientific™ 064293
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För snabb, högupplöst separation och rening av proteiner genom jonbyte med den stationära kvartära aminfasen, använd Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S LC kolumner.
Rena snabbt proteiner genom jonbyte med den stationära kvartära aminfasen av Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S LC kolumner. Dessa monolitjonbytarkolonner ger den enastående upplösningsförmågan hos icke-porösa medier i kombination med den höga kapaciteten hos konventionella porösa medier. De erbjuder utmärkta separationer med snabba gradienter vid låga och höga flödeshastigheter, vilket förbättrar produktiviteten. Dessa kolonner är hållbara och robusta och uppvisar stabilitet och reproducerbarhet även efter hundratals körningar.
Varje monolit är en enda cylindrisk polymerstav som innehåller ett oavbrutet, sammankopplat nätverk av genomströmningskanaler med en specifik porstorlek. Dessa stora kanaler i kombination med monolitens icke-porösa ytor ger snabb massöverföring, högupplösta och snabba proteinseparationer. Den unika globulära morfologin hos polymermediet ger dess höga kapacitet.
Kolumn Mångfald
  • Erbjuds i 4,6x50 mm format för biomolekylseparationer eller 1,0x50 mm format för högupplösta mikroanalytiska biomolekylseparationer
Unik lämplighet för separering av proteiner
  • Hög lastkapacitet
  • Snabb analys
  • Brett utbud av driftsflöden
  • Utmärkt stabilitet över ett brett pH-område
  • Enastående reproducerbarhet och robusthet
  • Hög genomströmning och förbättrad produktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 0,5 till 1,5 ml/min
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 1200 psi (80 bar)
Partikelstorlek Monolit
pH 2 till 12
Porstorlek Monolit
Kvantitet Varje
Temperatur 70 °C
Stationär fas Kvartär amin
Produktlinje Monolit
Förpackningsmaterial Monolitpolymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.